Acide octadécylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Octadecylphosphonic acid, ODPA
O0371-1G O0371-5G
TCIAO0371-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAO0371-1G TCIAO0371-5G
Acide octadécylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide octadécylphosphonique
Formule: C₁₈H₃₉O₃P
MW: 334,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015838
Numéro CAS: 4724-47-4
EINECS: 225-216-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a711920221a5d07665875bb880547d04096d7c7&vid=0a711920221a5d07665875bb880547d04096d7c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité