Imidazolidine-2-one ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0005-25G I0005-500G
TCIAI0005-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0005-25G TCIAI0005-500G
Imidazolidine-2-one ≥97.0% (par GC)
Imidazolidine-2-one
Formule: C₃H₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00005257
Numéro CAS: 120-93-4
EINECS: 204-436-4
Merck Index: 14,04914
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0265860465ae5fad25d1c5811b6783447a026307&vid=0265860465ae5fad25d1c5811b6783447a026307&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité