Phosphonoacétate de triéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1523-25G D1523-500G D1523-100G
TCIAD1523-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1523-25G TCIAD1523-500G TCIAD1523-100G
Phosphonoacétate de triéthyle ≥97.0% (par GC)
Phosphonoacétate de triéthyle
Formule: C₈H₁₇O₅P
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 165°C
Numéro MDL: MFCD00009177
Numéro CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e83a5e84083bf415312380abfbab958acf973714&vid=e83a5e84083bf415312380abfbab958acf973714&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité