Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1524-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD1524-25G TCIAD1524-250G
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98.0% (par GC)
Triethyl-3-phosphonopropionate
Formule: C₉H₁₉O₅P
MW: 238,22 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD00015167
Numéro CAS: 3699-67-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/35/28978335.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité