Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diéthoxyphosphinylformiate d'éthyle

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAE0400-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAE0400-25G
Diéthoxyphosphinylformiate d'éthyle
Diéthoxyphosphinylformiate d'éthyle


Formule: C₇H₁₅O₅P
MW: 210,166 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Point d'éclair: 119°C
Numéro MDL: MFCD00009108
Numéro CAS: 1474-78-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/20/28967920.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité