1-(4-Bromophényl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
B3900-1G B3900-5G
TCIAB3900-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB3900-1G TCIAB3900-5G
1-(4-Bromophényl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Bromophényl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂BrN
MW: 226,1130 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112480
Numéro CAS: 22090-26-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cd324f46005ebea0df48605bd54c4ef77eb6ff5&vid=1cd324f46005ebea0df48605bd54c4ef77eb6ff5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité