5-Bromoindoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3885-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB3885-1G TCIAB3885-5G
5-Bromoindoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromoindoline
Formule: C₈H₈BrN
MW: 198,06 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00027410
Numéro CAS: 22190-33-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/02/28935202.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité