Acide pyrrole-2-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P1270-1G P1270-5G
TCIAP1270-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1270-1G TCIAP1270-5G
Acide pyrrole-2-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide pyrrole-2-carboxylique
Formule: C₅H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00005219
Numéro CAS: 634-97-9
EINECS: 211-221-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd033276407c945559a6c4880e6afec0d1d78a86&vid=fd033276407c945559a6c4880e6afec0d1d78a86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité