5-Oxo-D-proline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1354-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP1354-5G TCIAP1354-25G
5-Oxo-D-proline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Oxo-D-proline
Formule: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066212
Numéro CAS: 4042-36-8
Merck Index: 14,08001
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/02/28992002.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +12.0 deg (C=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité