5-Oxo-L-proline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0573-500GEA 170 EUR InStock
TCIAP0573-500G TCIAP0573-100G TCIAP0573-25G
5-Oxo-L-proline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Oxo-L-proline
Formule: C₅H₇NO₃
MW: 129,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005272
Numéro CAS: 98-79-3
Merck Index: 14,08001
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/02/28991302.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 164.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -12.0 deg (C=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité