3-Méthyloxétanne-3-méthanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
M1136-25G M1136-5G
TCIAM1136-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAM1136-25G TCIAM1136-5G
3-Méthyloxétanne-3-méthanol ≥96.0% (par GC)
3-Méthyloxétanne-3-méthanol
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 97°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010273
Numéro CAS: 3143-02-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&vid=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité