3-Méthoxyacrylate de méthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-methoxyacrylate
M0995-25ML M0995-500ML
TCIAM0995-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAM0995-25ML TCIAM0995-500ML
3-Méthoxyacrylate de méthyle ≥95.0% (par GC)
3-Méthoxyacrylate de méthyle
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00128206
Numéro CAS: 34846-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128a716abd3581bf567daf8309728adaeb73fb94&vid=128a716abd3581bf567daf8309728adaeb73fb94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité