Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Chloroéthyl)acetamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1489-5GEA 110 EUR InStock
TCIAC1489-5G
N-(2-Chloroéthyl)acetamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2-Chloroéthyl)acetamide


Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121,565 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00000965
Numéro CAS: 7355-58-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/08/28938708.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité