N,N-Diéthyl-3-oxobutyramide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1371-25G D1371-500G
TCIAD1371-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD1371-25G TCIAD1371-500G
N,N-Diéthyl-3-oxobutyramide ≥98.0% (par GC)
N,N-Diéthyl-3-oxobutyramide
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,20 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point d'éclair: 120°C
Numéro MDL: MFCD00026728
Numéro CAS: 2235-46-3
EINECS: 218-792-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4001bbc98c9beb322bafa71efd3d406c7c90e99f&vid=4001bbc98c9beb322bafa71efd3d406c7c90e99f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité