Glycinate de méthyle chlorhydrate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
G0246-25G G0246-500G
TCIAG0246-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0246-25G TCIAG0246-500G
Glycinate de méthyle chlorhydrate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Glycinate de méthyle chlorhydrate
Formule: C₃H₈ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00012870
Numéro CAS: 5680-79-5
EINECS: 227-139-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3851f29652f700732f78f48520c63310c78aafa7&vid=3851f29652f700732f78f48520c63310c78aafa7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité