Éthane-1,1,2-tricarboxylate de triéthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
T2431-25G T2431-5G
TCIAT2431-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT2431-25G TCIAT2431-5G
Éthane-1,1,2-tricarboxylate de triéthyle ≥96.0% (par GC)
Éthane-1,1,2-tricarboxylate de triéthyle
Formule: C₁₁H₁₈O₆
MW: 246,26 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00009154
Numéro CAS: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5a08b97ea745f6cc4c4533b7fa30aaa7445610&vid=2f5a08b97ea745f6cc4c4533b7fa30aaa7445610&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité