Méthanetricarboxylate de triéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1481-25G T1481-5G
TCIAT1481-25GEA 145 EUR InStock
TCIAT1481-25G TCIAT1481-5G
Méthanetricarboxylate de triéthyle ≥97.0% (par GC)
Méthanetricarboxylate de triéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₆
MW: 232,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009150
Numéro CAS: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efc3b0fde3dd163383fa8444d75d1cc23f715f&vid=64efc3b0fde3dd163383fa8444d75d1cc23f715f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité