Carbamate d'ammonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0027-500GEA 124 EUR InStock
TCIAC0027-500G TCIAC0027-25G
Carbamate d'ammonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Carbamate d'ammonium
Formule: H₂NCO₂NH₄
MW: 78,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013010
Numéro CAS: 1111-78-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/32/28937132.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité