Hydrogénosulfate de 2-aminoéthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0445-25G S0445-500G
TCIAS0445-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAS0445-25G TCIAS0445-500G
Hydrogénosulfate de 2-aminoéthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Aminoethyl hydrogen sulphate
Formule: C₂H₇NO₄S
Point de fusion: 279°C
Numéro MDL: MFCD00008179
Numéro CAS: 926-39-6
EINECS: 213-135-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4021934fd115d60ae2e6ef8751580de9f11f2aa&vid=d4021934fd115d60ae2e6ef8751580de9f11f2aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité