2,2'-Éthylenedithiodiéthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,8-Dihydroxy-3,6-Dithiaoctane, 2,2-(Ethane-1,2-diylbis(sulphanediyl))diethanol
D2188-25G D2188-250G
TCIAD2188-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD2188-25G TCIAD2188-250G
2,2'-Éthylenedithiodiéthanol ≥98.0% (par GC)
2,2'-Éthylenedithiodiéthanol
Formule: C₆H₁₄O₂S₂
MW: 182,31 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00002911
Numéro CAS: 5244-34-8
EINECS: 226-045-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f518e252879c302b5045c4f170db3253e5da457&vid=4f518e252879c302b5045c4f170db3253e5da457&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité