N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2273-25G B2273-5G
TCIAB2273-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB2273-25G TCIAB2273-5G
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009174
Numéro CAS: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ae5377502218b2311102b75c86e2ffb255e34b&vid=c9ae5377502218b2311102b75c86e2ffb255e34b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité