Oxyde de 4-bromophényle et de phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
B0637-500G B0637-25G
TCIAB0637-500GEA 594 EUR InStock
TCIAB0637-500G TCIAB0637-25G
Oxyde de 4-bromophényle et de phényle ≥98.0% (par GC)
Oxyde de 4-bromophényle et de phényle
Formule: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Point d'ébullition: 305°C
Numéro MDL: MFCD00000094
Numéro CAS: 101-55-3
EINECS: 202-952-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29026de62d9dd24ff8fe711852bd3e3470b4375f&vid=29026de62d9dd24ff8fe711852bd3e3470b4375f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité