Sulfacetamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-((4-Aminophenyl)sulphonyl)acetamide
S0577-25G S0577-250G
TCIAS0577-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAS0577-25G TCIAS0577-250G
Sulfacetamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulfacetamide
Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066501
Numéro CAS: 144-80-9
EINECS: 205-640-6
Merck Index: 14,08899
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d65169aa764ef06070e91d926d569269e18d32ed&vid=d65169aa764ef06070e91d926d569269e18d32ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité