N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
C0646-25G C0646-500G
TCIAC0646-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0646-25G TCIAC0646-500G
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Point de fusion: 164°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078422
Numéro CAS: 135-20-6
EINECS: 205-183-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02622
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=931f687582c92b82794e002adda5d738c2647228&vid=931f687582c92b82794e002adda5d738c2647228&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Lambda max. 279.0 to 284.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 515 (H2O, 279.0 to 284.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité