4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2162-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM2162-1G TCIAM2162-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01091011
Numéro CAS: 106312-36-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/38/28988138.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité