L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1087-25G P1087-5G
TCIAP1087-25GEA 176 EUR InStock
TCIAP1087-25G TCIAP1087-5G
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 66°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00005255
Numéro CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b66aa29f6402b50cae69c3561298f8dbe15a9ca&vid=0b66aa29f6402b50cae69c3561298f8dbe15a9ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +28.0 to +33.0 deg (C=1,Toluene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité