4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3599-25G B3599-5G
TCIAB3599-25GEA 149 EUR InStock
TCIAB3599-25G TCIAB3599-5G
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00003365
Numéro CAS: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f0d8d77d06bc7b64c5fcd913e3443871b767f09&vid=2f0d8d77d06bc7b64c5fcd913e3443871b767f09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité