1-Chloroisoquinoléine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2097-25G C2097-5G
TCIAC2097-25GEA 284 EUR InStock
TCIAC2097-25G TCIAC2097-5G
1-Chloroisoquinoléine ≥98.0% (par GC)
1-Chloroisoquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00024134
Numéro CAS: 19493-44-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0024a1a5490584bde7aab59121bf52cecd58f79c&vid=0024a1a5490584bde7aab59121bf52cecd58f79c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité