1-Iodoisoquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0750-25G I0750-5G
TCIAI0750-25GEA 644 EUR InStock
TCIAI0750-25G TCIAI0750-5G
1-Iodoisoquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Iodoisoquinoléine
Formule: C₉H₆IN
MW: 255,0551 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234494
Numéro CAS: 19658-77-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40aff22b30bd1f3883f0932d2f44d78c86ef2170&vid=40aff22b30bd1f3883f0932d2f44d78c86ef2170&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité