2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D2371-1G D2371-5G
TCIAD2371-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD2371-1G TCIAD2371-5G
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène ≥98.0% (par HPLC)
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène
Formule: C₄Br₂N₂O₄S
MW: 331,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015537
Numéro CAS: 52431-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0d433154f6ba76c26316dcc43f48cea1b462fc4&vid=e0d433154f6ba76c26316dcc43f48cea1b462fc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité