3-Amino-2-thénoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
A1039-100G A1039-25G
TCIAA1039-100GEA 142 EUR InStock
TCIAA1039-100G TCIAA1039-25G
3-Amino-2-thénoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2-thénoate de méthyle
Formule: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009765
Numéro CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0402db33a18e5808a63ab82dd51ffa4e845db5f1&vid=0402db33a18e5808a63ab82dd51ffa4e845db5f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité