2-Amino-4-éthyl-5-méthyl-3-thénoate de méthyle
Synonyms: Methyl 2-amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carboxylate
014025-1G 014025-5G
FLUO014025-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014025-1G FLUO014025-5G
2-Amino-4-éthyl-5-méthyl-3-thénoate de méthyle
2-Amino-4-éthyl-5-méthyl-3-thénoate de méthyle
Formule: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,2700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00781744
Numéro CAS: 4815-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité