5-Chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2457-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC2457-5G TCIAC2457-25G
5-Chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène
Formule: C₉H₇ClS
MW: 182,67 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00052506
Numéro CAS: 19404-18-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/64/28939464.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité