3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DL-Lactide
L0091-25G L0091-100G
TCIAL0091-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAL0091-25G TCIAL0091-100G
3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011685
Numéro CAS: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1c2b03ef59ba4a7ff32780b53cb56302dffc81a&vid=c1c2b03ef59ba4a7ff32780b53cb56302dffc81a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité