α-Cyclodextrine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C0776-25G C0776-10G C0776-100G
TCIAC0776-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAC0776-25G TCIAC0776-10G TCIAC0776-100G
α-Cyclodextrine ≥98.0% (par HPLC)
α-Cyclodextrine
Formule: C₃₆H₆₀O₃₀
Numéro MDL: MFCD00078207
Numéro CAS: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4
Merck Index: 14,02718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd8a00adfd00cf016e76d85f11303fb8f62d544&vid=dcd8a00adfd00cf016e76d85f11303fb8f62d544&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +146.0 to +153.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité