β-Cyclodextrine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0900-100GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC0900-100G TCIAC0900-500G TCIAC0900-25G
β-Cyclodextrine ≥98.0% (par HPLC)
β-Cyclodextrine
Formule: C₄₂H₇₀O₃₅
MW: 1134,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078139
Numéro CAS: 7585-39-9
Merck Index: 14,02718
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/13/28938113.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +160 to +166 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 14.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité