(±)-Acide indoline-2-carboxylique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0394-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAI0394-5G TCIAI0394-25G
(±)-Acide indoline-2-carboxylique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
(±)-Acide indoline-2-carboxylique
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010635
Numéro CAS: 78348-24-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/29/28972229.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité