DL-Mentol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
M0321-25ML M0321-500ML M0321-100ML
TCIAM0321-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0321-25ML TCIAM0321-500ML TCIAM0321-100ML
DL-Mentol ≥98.0% (par GC)
DL-Mentol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001484
Numéro CAS: 89-78-1
EINECS: 201-939-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91fd81a8d5b9f34395e220d5a3b1244ff9f102f9&vid=91fd81a8d5b9f34395e220d5a3b1244ff9f102f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité