Acide orotique monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0065-100GEA 46.2 EUR InStock
TCIAO0065-100G TCIAO0065-500G TCIAO0065-25G
Acide orotique monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide orotique monohydraté
Formule: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
MW: 156,10 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149398
Numéro CAS: 50887-69-9
Merck Index: 14,06876
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/73/28990373.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
Water 9.5 to 11.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité