Acide 5-fluoroorotique monohydraté ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-FOA, 5-Fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, 5-Fluorouracil-6-carboxylic acid monohydrate
F0382-1G F0382-100MG
TCIAF0382-1GEA 145 EUR InStock
TCIAF0382-1G TCIAF0382-100MG
Acide 5-fluoroorotique monohydraté ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-fluoroorotique monohydraté
Formule: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
MW: 174,0 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150658
Numéro CAS: 220141-70-8
EINECS: 211-876-0
Merck Index: 14,04176
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c769e34212d77320c9cafd1aecbd0a31225f7fe&vid=6c769e34212d77320c9cafd1aecbd0a31225f7fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in 1mol/L NaOH faint turbidity
Water 8.5 to 10.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité