Chlorure de 2-thiénylacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
T1751-250G T1751-25G
TCIAT1751-250GEA 425 EUR InStock
TCIAT1751-250G TCIAT1751-25G
Chlorure de 2-thiénylacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-thiénylacétyle
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00005456
Numéro CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83936551f8350ebc41c784aa7864d5befc91ac5&vid=d83936551f8350ebc41c784aa7864d5befc91ac5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité