Acide 3-thienylacetique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1152-25G T1152-5G
TCIAT1152-25GEA 302 EUR InStock
TCIAT1152-25G TCIAT1152-5G
Acide 3-thienylacetique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-thienylacetique
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005473
Numéro CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8281f30f0bd4762485be4aeaa687c844dfa79772&vid=8281f30f0bd4762485be4aeaa687c844dfa79772&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité