Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Phénylisoquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P1731-1G P1731-5G
TCIAP1731-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAP1731-1G TCIAP1731-5G
1-Phénylisoquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Phénylisoquinoléine


Formule: C₁₅H₁₁N
MW: 205,2545 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00093934
Numéro CAS: 3297-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aff04925cba29de758f01700bb2cad715e28fc5b&vid=aff04925cba29de758f01700bb2cad715e28fc5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité