Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
M0442-25G M0442-500G M0442-100G
TCIAM0442-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0442-25G TCIAM0442-500G TCIAM0442-100G
Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium)
Formule: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
MW: 278,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013055
Numéro CAS: 867-44-7
EINECS: 212-759-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dc25f18212905c60455cf232186654e8786783e&vid=1dc25f18212905c60455cf232186654e8786783e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité