5-Méthylthio-1H-1,2,4-triazole-3-ylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1462-25GEA 88 EUR InStock
TCIAA1462-25G TCIAA1462-5G
5-Méthylthio-1H-1,2,4-triazole-3-ylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Méthylthio-1H-1,2,4-triazole-3-ylamine
Formule: C₃H₆N₄S
Numéro MDL: MFCD00005232
Numéro CAS: 45534-08-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/74/28929474.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité