3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1455-25G A1455-250G A1455-5G
TCIAA1455-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA1455-25G TCIAA1455-250G TCIAA1455-5G
3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol
Formule: C₂H₄N₄S
Numéro MDL: MFCD00005231
Numéro CAS: 16691-43-3
EINECS: 240-735-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=115cecce550a10cf1a2e20b39950349375edd2f4&vid=115cecce550a10cf1a2e20b39950349375edd2f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité