Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-Chlorure de cinnamoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAP0133-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP0133-25G
trans-Chlorure de cinnamoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
trans-Chlorure de cinnamoyle


Formule: C₉H₇ClO
MW: 166,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000732
Numéro CAS: 17082-09-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02301
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/42/28990842.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité