Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydro-4-méthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM1010-10GEA 131 EUR InStock
TCIAM1010-10G
Dihydro-4-méthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dihydro-4-méthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione


Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,1259 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Numéro MDL: MFCD00006683
Numéro CAS: 4166-53-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/20/28974620.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité