Dihydro-3,3-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
D1325-25G D1325-5G
TCIAD1325-25GEA 533 EUR InStock
TCIAD1325-25G TCIAD1325-5G
Dihydro-3,3-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dihydro-3,3-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,1525 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Numéro MDL: MFCD00006682
Numéro CAS: 2938-48-9
EINECS: 220-922-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7828fe974864f68a7368808ed5ad070c6a53e47&vid=c7828fe974864f68a7368808ed5ad070c6a53e47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité