Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrachlorure de diphosphoryle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Pyrophosphoryle chlorure

TCIAD2883-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD2883-25G
Tétrachlorure de diphosphoryle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tétrachlorure de diphosphoryle


Formule: Cl₄O₃P₂
MW: 251,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061542
Numéro CAS: 13498-14-1
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité